Learn More
Thermo Scientific™ Circulateurs à immersion SC150
Maintenez la température de -28° à +150°C grâce aux circulateurs à immersion SC150, un modèle de base appartenant à une nouvelle génération de thermostats de qualité supérieure.
1869.30€ - 2097.21€
Spécification
Certifications/Conformité | CE, CSA, UL, RoHS |
---|---|
Communications | USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analogique |
Débit | 17 L/min. |
Gamme de températures | 13°C à 150°C |
Capacité de chauffage | 2 kW/1,2 kW |
Code produit | Marque | Modèle | Tension | Fréquence | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Tension | Fréquence | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10404150
|
Thermo Scientific™
1530001B |
SC150 | 230 V | 50 Hz |
2097.21€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10743267
|
Thermo Scientific™
1530011 |
SC150 avec pince | 230 V | 50 Hz |
1869.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Maintenez la température de 13°° à 150°C grâce aux circulateurs à immersion Thermo Scientific™ SC150. Ce modèle de base de la nouvelle génération de thermostats de qualité supérieure est équipé d’un affichage numérique amélioré et d’un pavé tactile facile à régler. Ajustez aisément la température en fonction des besoins spécifiques de votre application.
Conçus pour une simplicité d’utilisation et une efficacité énergétique alliées à de puissantes capacités de pompage et de chauffage pour les applications en boucle fermée.- Température max. : 150°C
- Alarme de niveau de liquide bas correspondant à la classe de sécurité III.
- Arrêt automatique lorsque le thermostat détecte une température excessive, un niveau de liquide bas ou une surchauffe du moteur.
- Port de communication USB et options pour RS-232, RS-485, Ethernet/LAN, E/S analogique.
- Régulateur PID autoréglable, pour un contrôle de température optimisé.
- Cinq températures de valeurs de consigne programmables.
- Ajustement de la température réelle (RTA) pour l’étalonnage.
- Deux niveaux de réglage de vitesse de la pompe pour augmenter le débit ou l’agitation du bain.
- Trois langues (anglais, allemand, français).
- Modification de la résolution de l’affichage numérique entre 0,1 et 0,01 et entre °C – °F – °K.
- Alarme sonore et visuelle.
- Fonction de redémarrage automatique après panne de courant.
Comprend des embouts cannelés de8 mm et 12 mm avec pince (-0016, -0018 et -0011 uniquement), un raccord de pompe pour la circulation externe et un cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pieds).
Spécification
CE, CSA, UL, RoHS | |
17 L/min. | |
2 kW/1,2 kW | |
3/FL | |
7,8 x 5,4 x 13,2 po (19,9 x 13,8 x 33,6 cm) | |
19,9 cm | |
13,8 cm | |
33,6 cm | |
7,3 kg |
USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analogique | |
13°C à 150°C | |
300 mbar/4,35 psi | |
0,02°C | |
7,8 po | |
5,4 po | |
13,2 po | |
3,3 lb |