Learn More
Thermo Scientific™ Circulateurs à immersion SC150
Code produit. 10743267 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Modèle:
SC150
SC150 avec pince
Tension:
230 V
Fréquence:
50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10743267
Marque: Thermo Scientific™ 1530011
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Maintenez la température de -28° à +150°C grâce aux circulateurs à immersion SC150, un modèle de base appartenant à une nouvelle génération de thermostats de qualité supérieure.
Maintenez la température de 13°° à 150°C grâce aux circulateurs à immersion Thermo Scientific™ SC150. Ce modèle de base de la nouvelle génération de thermostats de qualité supérieure est équipé d’un affichage numérique amélioré et d’un pavé tactile facile à régler. Ajustez aisément la température en fonction des besoins spécifiques de votre application.
Conçu avec des qualités telles qu’une facilité d’utilisation et une efficacité énergétique, avec des capacités de chauffage et de pompage puissantes pour les applications en circuit fermé.
  • Température max. : 150°C
  • Alarme de niveau de liquide bas correspondant à la classe de sécurité III
  • Arrêt automatique lorsque le contrôleur détecte une température excessive, un niveau de liquide bas ou une surchauffe du moteur
  • Port de communication USB et options pour RS-232, RS-485, Ethernet/LAN, E/S analogique
  • Régulateur PID auto-réglable, pour un contrôle de température optimisé
  • Cinq températures de points de consigne programmables.
  • Fonction RTA (réglage de la température réelle) pour l’étalonnage
  • Deux niveaux de réglage de la vitesse de la pompe pour augmenter le flux ou l’agitation du bain.
  • Disponible en trois langues (anglais, allemand, français)
  • Modification de la résolution de l’affichage numérique entre 0,1 et 0,01 et entre °C — °F — °K
  • Alarme acoustique et optique
  • Fonction de redémarrage automatique après une panne de courant
Comprend des embouts cannelés de 8 mm et 12 mm avec pince (–0016, –0018 et –0011 uniquement), un raccord de pompe pour la circulation externe et un cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Avec pince ; 230 V / 50 Hz
Certifications/Conformité CE, CSA, UL, RoHS
Communications USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analogique
Débit 17 L/min.
Gamme de températures 13°C à 150°C
Capacité de chauffage 2 kW/1,2 kW
Pression max. 300 mbar/4,35 psi
Modèle SC150 avec pince
Classe de sécurité 3/FL
Stabilité de la température 0,02°C
Dimensions (L x l x H) 7,8 x 5,4 x 13,2 po (19,9 x 13,8 x 33,6 cm)
Longueur (impériale) 7,8 po
Longueur (métrique) 19,9 cm
Largeur (impériale) 5,4 po
Largeur (métrique) 13,8 cm
Hauteur (impériale) 13,2 po
Hauteur (métrique) 33,6 cm
Poids (impériale) 3,3 lb
Poids (métrique) 7,3 kg
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz