Learn More
Thermo Scientific Chemicals SB203580, 98 %
Nouvel inhibiteur hautement spécifique des homologues de la kinase p38 et de la Kinase MAP
143.00€ - 321.00€
Identifiants chimiques
CAS | 152121-47-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C21H16FN3OS |
Synonyme | 4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-methylsulfinylphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazole |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15464079
|
Thermo Scientific Chemicals
J61482.MB |
25 mg |
143.00€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15474079
|
Thermo Scientific Chemicals
J61482.MC |
100 mg |
321.00€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15484079
|
Thermo Scientific Chemicals
J61482.MF |
50 mg |
206.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Highly specific new inhibitor of p38 kinase and MAP Kinase homologues
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
152121-47-6 | |
C21H16FN3OS | |
4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-methylsulfinylphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazole |
Spécification
Blanc à blanc cassé | |
Nouvel inhibiteur hautement spécifique des homologues de la kinase p38 et de la Kinase MAP | |
152121-47-6 | |
377,44g/mol | |
235°C à 247°C | |
Poudre | |
CS(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NC(=C(N1)C1=CC=NC=C1)C1=CC=C(F)C=C1 | |
377.44 |
-30°C à -10°C | |
98% | |
C21H16FN3OS | |
4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-methylsulfinylphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazole | |
Réactif de transduction de signal | |
CDMGBJANTYXAIV-UHFFFAOYNA-N | |
4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(4-methanesulfinylphenyl)-1H-imidazol-5-yl]pyridine |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C
RUO – Research Use Only