Learn More
Thermo Scientific Chemicals SB203580, 98 %
Code produit. 15474079
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Nouvel inhibiteur hautement spécifique des homologues de la kinase p38 et de la Kinase MAP
Highly specific new inhibitor of p38 kinase and MAP Kinase homologues
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 152121-47-6
Formule moléculaire C21H16FN3OS
Synonyme 4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-methylsulfinylphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazole
Spécification
Quantité 100 mg
Description Blanc à blanc cassé
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Nouvel inhibiteur hautement spécifique des homologues de la kinase p38 et de la Kinase MAP
Doser 98%
Poids de la formule 377,44g/mol
Point de fusion 235°C à 247°C
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Poudre
Clé InChI CDMGBJANTYXAIV-UHFFFAOYNA-N
SMILES CS(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NC(=C(N1)C1=CC=NC=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Nom IUPAC 4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(4-methanesulfinylphenyl)-1H-imidazol-5-yl]pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 377.44