Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD300 : Concentrateur et kits à vide grande capacité
Évaporez des acides forts, des bases et des solvants organiques agressifs avec les concentrateurs modulaires à vide Thermo Scientific™ SpeedVac. Approuvés pour la chimie combinatoire, ces concentrateurs intègrent un affichage utilisateur intuitif et programmable pour une meilleure facilité d’utilisation.
Brand: Thermo Scientific™ SPD300DDAA-230
Description
Évaporez des acides forts, des bases et des solvants organiques agressifs avec les concentrateurs modulaires à vide Thermo Scientific™ SpeedVac. Approuvés pour la chimie combinatoire, ces concentrateurs intègrent un affichage utilisateur intuitif et programmable pour une meilleure facilité d’utilisation.
- Pour les acides forts et les bases utilisés en chimie combinatoire
Specifications
Homologués UL en conformité avec les exigences américaines et canadiennes. Marquage CE | |
Système intégré SpeedVac SPD300DDA sans rotor | |
230 V/50 Hz |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Special Offers
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.