Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD300 : Concentrateur et kits à vide grande capacité
Code produit. p-7115395 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Concentrateur sous vide SpeedVac SPD300DDA
Kit de concentrateur sous vide SpeedVac SPD300DDA
Système intégré SpeedVac SPD300DDA sans rotor
Alimentation électrique:
230 V/50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15936181
Marque: Thermo Scientific™ SPD300DDA230
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Évaporez des acides forts, des bases et des solvants organiques agressifs avec les concentrateurs modulaires à vide Thermo Scientific™ SpeedVac. Approuvés pour la chimie combinatoire, ces concentrateurs intègrent un affichage utilisateur intuitif et programmable pour une meilleure facilité d’utilisation.
  • Pour les acides forts et les bases utilisés en chimie combinatoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications Homologués UL en conformité avec les exigences américaines et canadiennes. Marquage CE
Description Concentrateur sous vide SpeedVac SPD300DDA
Matériau de la cuve Aluminium
Modèle SPD300
Plage de températures (métrique) 35°C à 85°C
Alimentation électrique 230 V/50 Hz