Learn More
Thermo Scientific™ Concentrateurs à vide capacité moyenne Savant™ SpeedVac™ pour applications de chimie combinatoire
Évaporez des acides forts, des bases et des solvants organiques agressifs avec les concentrateurs modulaires à vide Thermo Scientific™ SpeedVac. Approuvés pour la chimie combinatoire, ces concentrateurs intègrent un affichage utilisateur intuitif et programmable pour une meilleure facilité d’utilisation.
Marque: Thermo Scientific™ SPD140DDA-230
Description
Évaporez des acides forts, des bases et des solvants organiques agressifs avec les concentrateurs modulaires à vide Thermo Scientific™ SpeedVac. Approuvés pour la chimie combinatoire, ces concentrateurs intègrent un affichage utilisateur intuitif et programmable pour une meilleure facilité d’utilisation.
Le DDA SpeedVac SPD140 est un concentrateur à vide capacité moyenne. Il est utilisé avec de nombreux solvants et offre une résistance aux solvants TFA, DSMO et autres solvants agressifs utilisés dans les applications de chimie combinatoire. Il est disponible dans le kit pour faciliter la commande.
Caractéristiques de SPD140DDA :
- Toutes les caractéristiques du produit SPD130DLX PLUS :
- Chauffage radiant (lampes) dans la cuve.
- Couvercle chauffé pour le traitement des points d’ébullition élevés (DMSO, DMF)
- Minuteurs indépendants à la fois pour les durées de chauffage et d’exécution
- Alarme sonore pour alerter l’utilisateur lorsque le processus est terminé
- Vacuomètre intégré et affichage du vide.
- Connexion et tuyau de vapeur plus larges pour assurer un meilleur débit de vapeur et réduire les temps de séchage.
- Niveau de vide réglable pour éviter les contaminations croisées par projection des solvants volatils et optimiser les temps de séchage.
- Piège à froid de 5°C spécifiquement conçu pour piéger les solvants à point d’ébullition élevé
Combinaisons solvant et solvant pour KIT140SPD1 P
- Acide acétique
- Hydroxyde d’ammonium
- Acide formique
- Acide chlorhydrique
- TFA
- Dichlorométhane et TFA
- Acétone et HCI
- Dichlorométhane et méthanol
- DMSO et méthanol
Combinaisons de solvants pour KIT140 SPD2 P
- DMSO
- DMF
- Toluène
Le SPD140 P1 comprend :
- Concentrateur sous vide résistant aux acides SpeedVac™
- Piège à vapeur réfrigéré à ultra-basse température de104°C
- Pompe 4têtes en ETFE / PFA sans huile
- Cales 40à rotor RH40-12, 12x 75 mm de diamètre
- Flacon condenseur en verre
- Kit de tubulures et raccords
- Fluide caloporteur CryoCool™ (1 L)
Le SPD140P2 comprend :
- Concentrateur sous vide résistant aux acides SpeedVac™
- Une station de mise à vide universelle de 50°C
- 24 x 1 fiole (15 x 45 mm) Rotor pour fioles de 4 ml (RH24-15)
- Kit de piège chimique
- Kit de tubulures et raccords
- Cartouche jetable
- Flacon condenseur en verre
- Huile de lubrification pour pompe à vide
- Fluide caloporteur CryoCool™ (1 L)
Les kits SPD140 P1 et P2 sont recommandés pour :
- Les extractions sur phase solide
- Le séchage des extraits de lipides
- Fractionnements par chromatographie Flash
- Solutions de clivage de synthèse sur phase solide telles que les hydrolysats de protéines et l’évaporation des solides de synthèse
- Gestion des composés
- L’évaporation des solvants de dissolution Les rotors sont disponibles pour une grande variété d’applications et de formats d’échantillons. Veuillez consulter la liste des rotors.
Applications types du SPD140DDA :
Requiert :
- Séchage d’extraits de lipides
- Fractionnements par chromatographie Flash
- Chimie combinatoire
- Solutions de clivage de synthèse sur phase solide telles que les hydrolysats de protéines et l’évaporation des solides de synthèse
- La suppression de l'acétate d'éthyle des échantillons pour les analyses CAT (chloramphenicol acétyltransférase).
- Métabolites de drogue / médicament dans des extraits en phase solide
- Solvants d’élution analytes pour évaporation.
Spécification
Homologués UL en conformité avec les exigences américaines et canadiennes. Marquage CE | |
DDA de capacité moyenne | |
Concentrateur sous vide SpeedVac SPD140DDA | |
230 V/50 Hz |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31