Learn More
Fisherbrand™ Joint torique à clipser en PE de 9 mm pour flacons à sertir de 8 mm, transparent, trou central, septum assemblé
Description
- Les bouchons sont faciles à appliquer et faciles à retirer
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
- Aucun outil de sertissage ou de débouchage n’est nécessaire avec les bouchons à clipser
- Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie
- Assurent une étanchéité anti-fuite sûre
Spécification
Silicone / PTFE | |
Rouge, Blanc, Transparent | |
PP | |
100 | |
À clipser |
4 mm | |
9 mm | |
GC, HPLC | |
1,3 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Joint torique à clipser en PE de 9 mm pour flacons à sertir de 8 mm, transparent, trou central, septum assemblé > Silicone / PTFE blanc / rouge ,1.3mm d’épaisseur ,45 Shore A
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu