Learn More
Sartorius Supports de filtres pour seringue
Réalisent une filtration sans fuite jusqu’à 7 bars. Les porte-filtres en ligne Sartorius sont des supports réutilisables peu coûteux en polycarbonate transparent avec des joints en silicone. Les unités autoclavables sont disponibles pour les filtres pour seringue de 25 mm et 13 mm.
147.00€ - 259.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Connecteurs | Raccord d’entrée Luer-Lock femelle, sortie Luer-Slip |
Matériau | Polycarbonate avec joint en silicone |
Pression max. | 7 bar (101,5 psi) |
Quantité | Lot de 12 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Zone de filtration | Volume (métrique) de rétention | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Zone de filtration | Volume (métrique) de rétention | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10750422
|
Sartorius
16514----------E |
13 mm | 0,5 cm2 | < 0,2 ml |
147.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10139750
|
Sartorius
16517----------E |
25 mm | 3 cm2 | <0,3 ml |
259.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Le joint en silicone permet une filtration sans fuite à des pressions allant jusqu’à 7 bars en le vissant simplement ensemble
- Les supports de filtres dans les parties supérieure et inférieure permettent la filtration dans les deux sens
- Volume de butée fixe faible inférieur à 0,3 ml (après avoir dépassé le point de bulle)
- Le polycarbonate transparent est facile à nettoyer et autoclavable
- Stérilisation des unités en autoclavant à 121°C
- Contiennent un raccord d’entrée Luer-Lock femelle et des raccords de sortie Luer Slip
Spécification
Transparent | |
Polycarbonate avec joint en silicone | |
Lot de 12 | |
121°C |
Raccord d’entrée Luer-Lock femelle, sortie Luer-Slip | |
7 bar (101,5 psi) | |
249°F | |
Support de filtre pour seringue |