Learn More
Sartorius Supports de filtres pour seringue
Réalisent une filtration sans fuite jusqu’à 7 bars. Les porte-filtres en ligne Sartorius sont des supports réutilisables peu coûteux en polycarbonate transparent avec des joints en silicone. Les unités autoclavables sont disponibles pour les filtres pour seringue de 25 mm et 13 mm.
Marque: Sartorius 16517----------E
207.59 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21897" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.15660kg
Description
- Le joint en silicone permet une filtration sans fuite à des pressions allant jusqu’à 7 bars en le vissant simplement ensemble
- Les supports de filtres dans les parties supérieure et inférieure permettent la filtration dans les deux sens
- Volume de butée fixe faible inférieur à 0,3 ml (après avoir dépassé le point de bulle)
- Le polycarbonate transparent est facile à nettoyer et autoclavable
- Stérilisation des unités en autoclavant à 121°C
- Contiennent un raccord d’entrée Luer-Lock femelle et des raccords de sortie Luer Slip
Spécification
Transparent | |
Polycarbonate avec joint en silicone | |
7 bar (101,5 psi) | |
249°F | |
Support de filtre pour seringue | |
25 mm |
Raccord d’entrée Luer-Lock femelle, sortie Luer-Slip | |
3 cm2 | |
Lot de 12 | |
121°C | |
<0,3 ml |