Learn More
Sartorius Système de contrôle de stérilité réutilisable : Manifolds
Pour une utilisation avec le système de contrôle de stérilité
Marque:  Sartorius 16829
2339.99 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10121401
  • 2960.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Collecteur à six positions - 14-555-795
  • Prennent en charge les supports de filtres
  • À utiliser pour trois cycles avec deux milieux de culture ou deux cycles avec trois milieux de culture
  • Trois vannes pour chaque support de filtres
  • Raccord de tuyau souple pour raccord vers la pompe à vide
  • Dia. : 10 mm
  • L : 36 m
Collecteur à trois positions 14- -555-792
  • Prennent en charge les supports de filtres
  • À utiliser pour seul cycle avec deux ou trois milieux de culture
  • Trois vannes pour chaque support de filtres
  • Raccord de tuyau souple pour raccord vers la pompe à vide
  • Dia. : 10 mm
  • L : 36 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
6
6-branch Manifold
10 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Sartorius Système de contrôle de stérilité réutilisable : Manifolds > Collecteur à six branches