Learn More
Sartorius Système de contrôle de stérilité réutilisable : Manifolds
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Nbre de positions:
3
6
Conditionnement:
1 pièce
Description
Collecteur à six positions - 14-555-795
- Prennent en charge les supports de filtres
- À utiliser pour trois cycles avec deux milieux de culture ou deux cycles avec trois milieux de culture
- Trois vannes pour chaque support de filtres
- Raccord de tuyau souple pour raccord vers la pompe à vide
- Dia. : 10 mm
- L : 36 m
- Prennent en charge les supports de filtres
- À utiliser pour seul cycle avec deux ou trois milieux de culture
- Trois vannes pour chaque support de filtres
- Raccord de tuyau souple pour raccord vers la pompe à vide
- Dia. : 10 mm
- L : 36 m
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| Nbre de positions | 3 |
| Type | 3-branch Manifold |
| Diamètre (métrique) intérieur | 10 mm |