Learn More
Sartorius Porte-filtres pour seringues Stedim en acier inox
Le support de filtre a été conçu pour la filtration en ligne avec une pression allant jusqu'à 20 bars à l'aide du filtre de 47 mm.
382.00€ - 970.00€
Code produit | Marque | Description | Matériau | Pression max. | Zone de filtration | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Matériau | Pression max. | Zone de filtration | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10424451
|
Sartorius
16214 |
Porte-filtres pour seringues | Acier inoxydable revêtu de PTFE | 7 bars | 3 cm2 |
382.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10019450
|
Sartorius
16254 |
Support de filtre en ligne | Acier inox | 20 bar | 13 cm2 |
970.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Le support de filtre pour seringue est recommandé pour la filtration de volumes allant jusqu’à environ 100 ml.
- Le support de filtre en ligne a été conçu pour la filtration en ligne avec une pression allant jusqu’à 20 bars à l’aide du filtre de 47 mm.