Learn More
Sartorius Porte-filtres pour seringues Stedim en acier inox
Le support de filtre a été conçu pour la filtration en ligne avec une pression allant jusqu'à 20 bars à l'aide du filtre de 47 mm.
Marque: Sartorius 16254
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Il sont livrés avec un adaptateur filetage mâle M12 + 1 sur un raccord cannelé DN 10.Spécification
Raccords pour tuyau souple DN10 | |
Acier inox | |
20 bar |
Support de filtre en ligne | |
13 cm2 | |
47 mm |