Learn More
Sartorius Supports de filtration en polycarbonate
Pour la clarification ou la filtration stérile de solutions aqueuses dont le volume peut atteindre 200 ml
163.00€ - 240.00€
Spécification
Matériau Polycarbonate
Matériau (membrane) PES Hydrophile
À utiliser avec (application) Pour la clarification ou la filtration stérile de solutions aqueuses dont le volume peut atteindre 200 ml
Quantité À l’unité
Volume (métrique) supérieur 250 mL
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
10720432
Afficher les documents
Sartorius
16510
Support de filtration
240.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10603772
Afficher les documents
Sartorius
16511
Pièce supérieure pour support de filtre
163.00€
1 pièce
En stock
Description
Pour la clarification ou la filtration stérile de solutions aqueuses dont le volume peut atteindre 200 ml
Le type 16510 est complet avec le flacon de réception et peut être utilisé avec une sous-pression ainsi qu’avec une légère surpression (une pression de 0,5 bar est recommandée pour les temps de repos les plus longs). Il s’agit, avec une pompe à vide manuelle, d’un système pratique et économique pour la filtration en laboratoire ou à l’extérieur. Pour les filtrations stériles, le support de filtre, compris dans la livraison, est équipé d’un filtre en fibre de verre 13400-0013 et permet une ventilation stérile pour la compensation de pression afin d’éviter la contamination du filtrat stérile. L’entonnoir s’adapte à l’ouverture centrale du couvercle et simplifie le versement du liquide dans la partie supérieure. Le type 16511 est similaire au 16510, mais sans flacon de réception. Il est utilisé sur un flacon d’aspiration ou un collecteur à vide, par exemple Combisart.
Spécification
Spécification
Polycarbonate
Pour la clarification ou la filtration stérile de solutions aqueuses dont le volume peut atteindre 200 ml
250 mL
PES Hydrophile
À l’unité
4,7 cm