Learn More
Sartorius Supports de filtration en polycarbonate
Code produit. 10720432 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Type:
Pièce supérieure pour support de filtre
Support de filtration
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10720432
Marque: Sartorius 16510
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la clarification ou la filtration stérile de solutions aqueuses dont le volume peut atteindre 200 ml
Le type 16510 est complet avec le flacon de réception et peut être utilisé avec une sous-pression ainsi qu’avec une légère surpression (une pression de 0,5 bar est recommandée pour les temps de repos les plus longs). Il s’agit, avec une pompe à vide manuelle, d’un système pratique et économique pour la filtration en laboratoire ou à l’extérieur. Pour les filtrations stériles, le support de filtre, compris dans la livraison, est équipé d’un filtre en fibre de verre 13400-0013 et permet une ventilation stérile pour la compensation de pression afin d’éviter la contamination du filtrat stérile. L’entonnoir s’adapte à l’ouverture centrale du couvercle et simplifie le versement du liquide dans la partie supérieure. Le type 16511 est similaire au 16510, mais sans flacon de réception. Il est utilisé sur un flacon d’aspiration ou un collecteur à vide, par exemple Combisart.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Reusable
À utiliser avec (équipement) Vacuum Filter Holder, Manifold System
Matériau Polycarbonate
Matériau (membrane) PES Hydrophile
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Pour la clarification ou la filtration stérile de solutions aqueuses dont le volume peut atteindre 200 ml
Quantité À l’unité
Type Support de filtration
Volume (métrique) du collecteur 200 mL
Volume (métrique) supérieur 250 mL
Diamètre (métrique) de la membrane 4,7 cm