Learn More
Sartorius Papiers filtres quantitatifs de qualité 393
Ces papiers filtres sont utilisés pour les analyses quantitatives et gravimétriques ainsi que pour la filtration sous vide et sous pression. Ils sont fabriqués à partir de linters de coton 100 % avec une teneur en α-cellulose de > 98 % et sont lavés à l’acide pour rendre les papiers sans cendres et atteindre une grande pureté.
12.30€ - 305.00€
Spécification
Format | Disque |
---|---|
Particle Retention | 1 à 2 μm |
Vitesse de filtration | 250 s |
Qualité | 393 |
Quantité | 100 / boîte |
Code produit | Marque | Code couleur | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Code couleur | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15972880
|
Sartorius
FT-3-127-320 |
Violet | 320 mm |
305.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10710573
|
Sartorius
FT-3-127-240 |
Violet | 240 mm |
276.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10770403
|
Sartorius
FT-3-127-150 |
Violet | 150 mm |
59.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10760403
|
Sartorius
FT-3-127-090 |
Violet | 90 mm |
33.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10630373
|
Sartorius
FT-3-127-070 |
Violet | 70 mm |
16.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10240102
|
Sartorius
FT-3-127-185 |
Violet | 185 mm |
89.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10032311
|
Sartorius
FT-3-127-110 |
Violet | 110 mm |
55.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10215421
|
Sartorius
FT-3-127-125 |
Violet | 125 mm |
41.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10352262
|
Sartorius
FT-3-127-055 |
Jaune | 55 mm |
12.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Papiers filtres quantitatifs de grade 393
100 % linters de coton. Sans cendres (teneur en cendres ≤ 0,01 % conformément à la norme DIN 540370). Résistants à l’état humide. Boîte à code couleur pour faciliter la sélection.Spécification
Disque | |
250 s | |
100 / boîte |
1 à 2 μm | |
393 | |
0,18 mm |