Learn More
Sartorius Filtres à membrane en polyéthersulfone
Les filtres en polyéthersulfone (PES) présentent un degré de porosité interne élevé.
155.00€ - 359.00€
Spécification
Matériau | PES |
---|---|
À utiliser avec (application) | Recommandées pour la filtration de solutions biologiques et pharmaceutiques |
Quantité | 100 / boîte |
Épaisseur (métrique) | 150 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11753453
|
Sartorius
15406--25------N |
25 mm | 0,5 μm |
155.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11763453
|
Sartorius
15406--47------N |
47 mm | 0,5 μm |
232.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11733693
|
Sartorius
15407--25----MIN |
25 mm | 0,2 μm |
155.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11743693
|
Sartorius
15407--47----MIN |
47 mm | 0,2 μm |
359.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11790686
|
Sartorius
15407--50----MIN |
50 mm | 0,2 μm |
253.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11713693
|
Sartorius
15458--25------N |
25 mm | 0,1 μm |
159.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10275511
|
Sartorius
15458--47------N |
47 mm | 0,1 μm |
299.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10551094
|
Sartorius
15458--50------N |
50 mm | 0,1 μm |
241.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les filtres en polyéthersulfone (PES) présentent un degré de porosité interne élevé.
Ils fonctionnent bien à haut débit avec un excellent rendement des solutions aqueuses sur l’ensemble de la plage de pH de 1 à 14. Grâce à leur faible adsorption protéique non spécifique, les filtres de type PES sont recommandés pour la filtration de solutions biologiques et pharmaceutiques.
Spécification
PES | |
Recommandées pour la filtration de solutions biologiques et pharmaceutiques | |
100 / boîte | |
150 μm |