Learn More
Sartorius Filtres à membrane en polyéthersulfone
Les filtres en polyéthersulfone (PES) présentent un degré de porosité interne élevé.
Marque: Sartorius 15407--50----MIN
235.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21931" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Les filtres en polyéthersulfone (PES) présentent un degré de porosité interne élevé.
Ils fonctionnent bien à haut débit avec un excellent rendement des solutions aqueuses sur l’ensemble de la plage de pH de 1 à 14. Grâce à leur faible adsorption protéique non spécifique, les filtres de type PES sont recommandés pour la filtration de solutions biologiques et pharmaceutiques.
Spécification
PES | |
Recommandées pour la filtration de solutions biologiques et pharmaceutiques | |
150 μm |
0,2 μm | |
100 / boîte | |
50 mm |