Learn More
Sartorius Filtres à membrane en acétate et nitrate de cellulose non stériles, à bords hydrophobes
aucune valeur
129.00€ - 215.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Hydrophobicité | Hydrophobe |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Matériau | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Matériau | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10232321
|
Sartorius
13101--50------N |
50 mm | Nitrate de cellulose | 8 μm |
206.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10002301
|
Sartorius
13106--50------N |
50 mm | Nitrate de cellulose | 0,5 μm |
206.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10717432
|
Sartorius
13101--47------N |
47 mm | Nitrate de cellulose | 8 μm |
209.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11770626
|
Sartorius
13506--47------N |
47 mm | Acétate de cellulose | 0,5 μm |
215.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10113941
|
Sartorius
13106--25------N |
25 mm | Nitrate de cellulose | 0,5 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11780616
|
Sartorius
13107--25------N |
25 mm | Nitrate de cellulose | 0,2 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11730626
|
Sartorius
13107--50------N |
50 mm | Nitrate de cellulose | 0,2 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11700636
|
Sartorius
13507--47------N |
47 mm | Acétate de cellulose | 0,2 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Les membranes à bords hydrophobes sont principalement utilisées pour le comptage de colonies et le contrôle de stérilité de solutions contenant des substances dotées de caractéristiques antibiotiques. Les bords hydrophobes évitent la pénétration de toute substance inhibitrice de croissance dans la zone de serrage de la membrane dans laquelle elle ne peut pas être rincée et la substance risque d’inhiber la croissance microbienne pendant l’incubation.
Les membranes sont disponibles dans trois matériaux :
- Nitrate de cellulose (ester de cellulose) : garantit une rétention efficace ainsi que des débits élevés et une croissance optimale des colonies
- Acétate de cellulose : associe des débits élevés et une grande stabilité thermique à des propriétés d’adsorption très faibles
- Cellulose régénérée : associe une excellente stabilité chimique et thermique à des propriétés d’adsorption très faibles
Spécification
Blanc | |
Non stérile | |
Hydrophobe |