Learn More
Sartorius Filtres à membrane en acétate et nitrate de cellulose non stériles, à bords hydrophobes
aucune valeur
Marque: Sartorius 13101--50------N
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
Les membranes à bords hydrophobes sont principalement utilisées pour le comptage de colonies et le contrôle de stérilité de solutions contenant des substances dotées de caractéristiques antibiotiques. Les bords hydrophobes évitent la pénétration de toute substance inhibitrice de croissance dans la zone de serrage de la membrane dans laquelle elle ne peut pas être rincée et la substance risque d’inhiber la croissance microbienne pendant l’incubation.
Les membranes sont disponibles dans trois matériaux :
- Nitrate de cellulose (ester de cellulose) : garantit une rétention efficace ainsi que des débits élevés et une croissance optimale des colonies
- Acétate de cellulose : associe des débits élevés et une grande stabilité thermique à des propriétés d’adsorption très faibles
- Cellulose régénérée : associe une excellente stabilité chimique et thermique à des propriétés d’adsorption très faibles
Spécification
Blanc | |
8 μm | |
Hydrophobe | |
50 mm |
Nitrate de cellulose | |
Non stérile | |
100 / boîte |