Learn More
Sartorius Membranes en gélatine pour la surveillance de l’air ambiant
Prélèvent les microbes et les virus en suspension dans l’air. Les membranes en gélatine pour la surveillance de l’air ambiant Sartorius garantissent des résultats fiables et précis. Elles sont stériles et hydrosolubles avec un taux de rétention élevé. Choisissez parmi une gamme de tailles dans des filtres jetables à emballage unique avec des supports ou des paquets de disques filtrants.
Marque: Sartorius 17528--80----ACD
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Complètement hydrosolubles pour maintenir les microorganismes- La viabilité des microorganismes prélevés est conservée pour un temps d’échantillonnage pertinent et significatif
- Les microbes d’un échantillon peuvent être mis en culture dans/sur différents milieux nutritifs
- Les numérations de bactéries faibles et élevées peuvent être mesurées
- L’échantillon n’est pas affecté par les inhibiteurs
- La solubilité du filtre en gélatine est une condition requise pour l’échantillonnage du virus
- Disponibles sous forme de disques filtrants, adaptés au support de filtre 17655 (80 mm de diamètre) fourni avec le MD8 Airscan, ainsi que dans des diamètres plus petits.
- Les options de filtre jetables sont des unités conditionnées individuellement, préstérilisées et prêtes à connecter, chacune étant composée d’un filtre à membrane en gélatine et d’un support
- Spores de Bac. subtilis niger 99,9995 % à une vitesse d’entrée de 0,25 m/s
- Coliphages : phage T1, 99,9 % à une vitesse d’entrée de 0,3 m/s et 50 % d’humidité rel. dans l’air
- Phage T3, 99,94 % à une vitesse d’entrée de 0,3 m/s et 80 % d’humidité rel. dans l’air
Spécification
Oui | |
3,0 μm | |
Oui - dans 1 sachet en PE chacun | |
10/Boîte, × emballage individuel | |
Avec porte-filtre | |
80 mm |
Gélatine | |
Stérile | |
Lot de 10 | |
250 μm | |
Hydrosoluble |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- X10 MEMBRANE GELATIN MD8 80MM ST
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose