Learn More
Sartorius Membranes en gélatine pour la surveillance de l’air ambiant
Code produit. p-4231976 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
80 mm
Emballage individuel:
Non - 5 filtres/sachet
Oui - dans 1 sachet en PE chacun
Oui - dans 3 sachets en PE chacun
Oui - dans 3 sachets en PE chacun, étiquette sur le sachet interne
Nbre par carton:
10 x 5/boîte
20 x 5 boîte
Lot de 10
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
Code produit. 15992460
Marque: Sartorius 1260225ALK
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Prélèvent les microbes et les virus en suspension dans l’air. Les membranes en gélatine pour la surveillance de l’air ambiant Sartorius garantissent des résultats fiables et précis. Elles sont stériles et hydrosolubles avec un taux de rétention élevé. Choisissez parmi une gamme de tailles dans des filtres jetables à emballage unique avec des supports ou des paquets de disques filtrants.
Complètement hydrosolubles pour maintenir les microorganismes
  • La viabilité des microorganismes prélevés est conservée pour un temps d’échantillonnage pertinent et significatif
  • Les microbes d’un échantillon peuvent être mis en culture dans/sur différents milieux nutritifs
  • Les numérations de bactéries faibles et élevées peuvent être mesurées
  • L’échantillon n’est pas affecté par les inhibiteurs
  • La solubilité du filtre en gélatine est une condition requise pour l’échantillonnage du virus
À utiliser avec les échantillonneurs d’air MD8 Airscan™ (méthode sur filtre en gélatine)
  • Disponibles sous forme de disques filtrants, adaptés au support de filtre 17655 (80 mm de diamètre) fourni avec le MD8 Airscan, ainsi que dans des diamètres plus petits.
  • Les options de filtre jetables sont des unités conditionnées individuellement, préstérilisées et prêtes à connecter, chacune étant composée d’un filtre à membrane en gélatine et d’un support
Taux de rétention
  • Spores de Bac. subtilis niger 99,9995 % à une vitesse d’entrée de 0,25 m/s
  • Coliphages : phage T1, 99,9 % à une vitesse d’entrée de 0,3 m/s et 50 % d’humidité rel. dans l’air
  • Phage T3, 99,94 % à une vitesse d’entrée de 0,3 m/s et 80 % d’humidité rel. dans l’air
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Single-use
Type de filtre Membrane Filter
Format Disc
Matériau Gélatine
Porosité 3,0 μm
Stérilité Stérile
Emballage individuel Non - 5 filtres/sachet
Nbre par carton 10 x 5/boîte
Quantité 10 × 5/boîte
Épaisseur (métrique) 250 μm
Type Sans support de filtre
Mouillabilité Hydrosoluble
Diamètre (métrique) 25 mm