Learn More
Sartorius Membranes en gélatine pour la surveillance de l’air ambiant
Prélèvent les microbes et les virus en suspension dans l’air. Les membranes en gélatine pour la surveillance de l’air ambiant Sartorius garantissent des résultats fiables et précis. Elles sont stériles et hydrosolubles avec un taux de rétention élevé. Choisissez parmi une gamme de tailles dans des filtres jetables à emballage unique avec des supports ou des paquets de disques filtrants.
Marque: Sartorius 12602--50----ALK
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Complètement hydrosolubles pour maintenir les microorganismes- La viabilité des microorganismes prélevés est conservée pour un temps d’échantillonnage pertinent et significatif
- Les microbes d’un échantillon peuvent être mis en culture dans/sur différents milieux nutritifs
- Les numérations de bactéries faibles et élevées peuvent être mesurées
- L’échantillon n’est pas affecté par les inhibiteurs
- La solubilité du filtre en gélatine est une condition requise pour l’échantillonnage du virus
- Disponibles sous forme de disques filtrants, adaptés au support de filtre 17655 (80 mm de diamètre) fourni avec le MD8 Airscan, ainsi que dans des diamètres plus petits.
- Les options de filtre jetables sont des unités conditionnées individuellement, préstérilisées et prêtes à connecter, chacune étant composée d’un filtre à membrane en gélatine et d’un support
- Spores de Bac. subtilis niger 99,9995 % à une vitesse d’entrée de 0,25 m/s
- Coliphages : phage T1, 99,9 % à une vitesse d’entrée de 0,3 m/s et 50 % d’humidité rel. dans l’air
- Phage T3, 99,94 % à une vitesse d’entrée de 0,3 m/s et 80 % d’humidité rel. dans l’air
Spécification
Gélatine | |
Stérile | |
10 x 5/boîte | |
250 μm | |
50 mm |
3,0 μm | |
Non - 5 filtres/sachet | |
10 × 5/boîte | |
Hydrosoluble |