Learn More
Sartorius Balances analytiques Cubis™ MSA
Technologie de pointe et design de l’information offrant la solution de pesée ultime. Les balances analytiques Sartorius Cubis™ MSA offrent les niveaux de sécurité et de fiabilité les plus élevés et peuvent être personnalisées pour répondre à des flux de travail et des conditions individuels. Lisibilité = 0,1 mg.
11420.00€ - 14810.00€
Spécification
Interface d’automatisation Écran tactile, touches
Type de connexion RS-232 25 broches, RS232 9 broches, USB, Ethernet, Bluetooth
Type d’affichage TFT
Durée de mesure <3 s
Temps de stabilisation <1 s
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque dimCapacity Précision affichage Mise à niveau Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque dimCapacity Précision affichage Mise à niveau Comprend Prix Quantité et disponibilité  
15294638
Afficher les documents
Sartorius
MSA224S100DI
0,1 mg Automatique Chambre de pesée automatique en verre motorisée avec intégrateur Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15186856
Afficher les documents
Sartorius
MSA224S-100-DA
0,1 mg Automatique Chambre de pesée automatique en verre motorisée (DA) Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15563859
Afficher les documents
Sartorius
MSA524S-100-DA
0,1 mg Automatique Chambre de pesée automatique en verre motorisée (DA) Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15723295
Afficher les documents
Sartorius
MSA524S-100-DU
0,1 mg Automatique Chambre de pesée manuelle en verre (DU) Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15984981
Afficher les documents
Sartorius
MSA124S-100-DI
0.1 mg Automatique Automatic Motorized Glass Draft Shield with Integrated Ionizer Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10034224
Voir les accessoires Afficher les documents
Sartorius
MSA324P-000-DA
0,1, 0,2, 0,5 mg Assisté Chambre de pesée automatique motorisée Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11888461
Voir les accessoires Afficher les documents
Sartorius
MSA324P-0CE-DA
0,1, 0,2, 0,5 mg Assisté Chambre de pesée automatique motorisée et certificat CE Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Les balances analytiques MSA font partie de la série d’équipements modulaires Cubis qui intègre une nacelle de pesée monolithique de 2nde génération usinée avec précision afin d’offrir une précision accrue et une réponse ultra-rapide pour des résultats rapides avec une répétabilité exceptionnelle. Cubis est la première et la seule balance à vérifier, exécuter et documenter automatiquement sa mise à niveau exacte. Elle peut également être personnalisée pour répondre à des applications de laboratoire spécifiques et aux exigences les plus strictes. De plus, l’utilisateur peut choisir le module de pesée et le pare-vent pour utiliser uniquement ce dont il a besoin.
  • Offre un niveau de sécurité maximal en garantissant une fiabilité sans compromis des résultats de pesée et une conformité aux normes
  • Un temps de mesure court entraîne un gain de temps — pour chaque mesure
  • Fournie de série avec Q-Level, la fonction de mise à niveau motorisée automatique—offre un support précieux pour toujours garder une position stable et équilibrée
  • Sont dotées de l’étalonnage isoCAL, une fonction d’étalonnage / réglage entièrement automatique
  • Q-Pan : minimise automatiquement les erreurs de chargement hors centre pour optimiser la précision de pesée
  • Interfaces, telles que : Bluetooth™ (sans fil) ; RS232C à 9 broches avec port PS2 (pour connecter un clavier ou un lecteur de codes-barres) ou port RS232C à 25 broches supplémentaire disponibles en option.
  • Le pare-vent et le plateau de pesée peuvent être rapidement et facilement démontés et nettoyés sans compromettre la stabilité
  • Protection contre la poussière et l’eau
  • Offre une large sélection d’accessoires pour des options étendues
  • Taille du plateau : 85 x 85 mm
Unité d’affichage et de commande MSA
  • Technologie haut de gamme avec une excellente facilité d’exploitation et une qualité d’affichage exceptionnelle, en particulier pour les applications complexes
  • Écran tactile amovible inclinable TFT couleur haute résolution pour une reproduction brillante des textes et des graphiques
  • Fournie de série avec les interfaces de communication USB, RS232C à 25 broches et Ethernet intégrées, ainsi qu’un lecteur de carte SD intégré pour le stockage et le transfert pratiques des données
  • Q-Guide : nouvelle gestion des tâches et des utilisateurs prise en charge par l’assistant pour un fonctionnement et une programmation aisés
  • Sécurité et fiabilité des résultats garanties grâce à la conformité Advanced Pharma par la gestion des utilisateurs/mots de passe, la fonction de suivi d’audit, les messages d’alerte et les fonctions de rappel
  • Des modules complémentaires et des mises à niveau d’applications entièrement personnalisés permettent un travail plus rapide et plus efficace et améliorent la fiabilité des processus (Q-Apps)
  • Applications : Pesée de base, pesée en pourcentage, moyenne (pesée animale), conversion d’unités de masse, comptage, formulation, détermination de la densité, totalisation, pesée de contrôle, seconde mémoire de tare, identificateurs individuels (ID), calculs, statistiques, fonctions avec minuterie, Cubis Individual (Q-Apps)
Spécification
Spécification
Écran tactile, touches
TFT
<1 s
Balance analytique
8,5 cm
100/240 V
50/60 Hz
RS-232 25 broches, RS232 9 broches, USB, Ethernet, Bluetooth
<3 s
5°C à 40°C
26,1 cm
100/240 V 50/60 Hz
1 A