Learn More
Sartorius Filtres à membrane en acétate de cellulose
Associent des débits élevés et une grande stabilité thermique à des propriétés d’adsorption très faibles. Les filtres à membrane Sartorius en acétate de cellulose sont parfaitement adaptés aux dispositifs de filtration sous pression. Les filtres non stériles de porosités différentes et de diamètres différents sont conditionnés en vrac afin de réduire les coûts et de gagner de l’espace.
86.90€ - 505.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Acétate de cellulose |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Pour utilisation dans des dispositifs de filtration sous pression ; filtration stérile de solution. |
Code produit | Marque | Porosité | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10189130
|
Sartorius
11104--47------N |
0,8 μm | 47 mm |
158.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10466551
|
Sartorius
11104--13------N |
0,8 μm | 13 mm |
93.40€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10314021
|
Sartorius
11104--50------N |
0,8 μm | 50 mm |
169.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10271601
|
Sartorius
11104--25------N |
0,8 μm | 25 mm |
129.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10692392
|
Sartorius
11105--47------N |
0,65 μm | 47 mm |
146.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10674532
|
Sartorius
11105--50------N |
0,65 μm | 50 mm |
157.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10313401
|
Sartorius
11106-100------G |
0,45 μm | 100 mm |
170.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10154221
|
Sartorius
11106--30------N |
0,45 μm | 30 mm |
127.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10788701
|
Sartorius
11106--50------N |
0,45 μm | 50 mm |
157.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10796881
|
Sartorius
11106--13------N |
0,45 μm | 13 mm |
86.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10475021
|
Sartorius
11106--25------N |
0,45 μm | 25 mm |
109.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10739091
|
Sartorius
11106--90------G |
0,45 μm | 90 mm |
173.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10788511
|
Sartorius
11106--47------N |
0,45 μm | 47 mm |
244.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10422951
|
Sartorius
11107--13------N |
0,2 μm | 13 mm |
86.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10709671
|
Sartorius
11107--25------N |
0,2 μm | 25 mm |
155.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10622042
|
Sartorius
11107--30------N |
0,2 μm | 30 mm |
127.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10746981
|
Sartorius
11107--47------N |
0,2 μm | 47 mm |
245.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10612561
|
Sartorius
11107--50------N |
0,2 μm | 50 mm |
157.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10528001
|
Sartorius
11107--90------G |
0,2 μm | 90 mm |
160.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10255511
|
Sartorius
12303-100------G |
1,2 μm | 100 mm |
260.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10715902
|
Sartorius
12303--25------N |
1,2 μm | 25 mm |
185.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10281981
|
Sartorius
12303--47------N |
1,2 μm | 47 mm |
324.05€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10620183
|
Sartorius
12342--47------N |
5,0 μm | 47 mm |
287.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10173701
|
Sartorius
12342--25------N |
5,0 μm | 25 mm |
197.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10707751
|
Sartorius
11105--25------N |
0,65 μm | 25 mm |
137.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12942661
|
Sartorius
11106--85------N |
0,45 μm | 85 mm |
505.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15912450
|
Sartorius
11104--90------N |
0,8 μm | 90 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12932661
|
Sartorius
11106--47------N |
0,45 μm | 47 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12922661
|
Sartorius
11106--25------N |
0.45μm | 25 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10574191
|
Sartorius
11106--85------N |
0.45μm | 85 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12902661
|
Sartorius
11107--47------N |
0.2μm | 47 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Associent des débits élevés et une grande stabilité thermique à des propriétés d’adsorption très faibles.Les filtres à membrane en acétate de cellulose Sartorius sont parfaitement adaptés aux dispositifs de filtration sous pression.Les filtres non stériles de porosités différentes et de diamètres différents sont conditionnés en vrac afin de réduire les coûts et de gagner de l’espace.
- Idéals pour le comptage de colonies, les tests de particules, la microscopie et les tests de stérilité
- Filtres à membrane CA de haute qualité à utiliser dans les dispositifs de filtration sous pression
- Disponibles en tailles de pores allant de 0,2 μm à 5,0 μm
- Les filtres de 0,2 μm sont la norme pour la filtration stérile des solutions aqueuses, telles que les milieux nutritifs, les tampons et les sérums
- Les filtres de 5 μm peuvent être utilisés comme préfiltres pour retenir les grosses particules, tout en permettant aux microorganismes de les traverser
- Filtres blancs non stériles sans grilles de diamètres variés (13 à 100 mm)
- Peuvent être stérilisés par autoclavage à 121°C ou 134°C ; irradiés aux rayons gamma à 25 kGy, à la chaleur sèche ou à l’oxyde d’éthylène
Les résultats des publications sur l’adsorption sont difficiles à corréler, car la plupart du temps différentes substances d’essai, conditions et méthodes de détection ont été utilisées et les membranes ont été testées sans être stérilisées auparavant.
Spécification
Autoclavables | |
Acétate de cellulose | |
Pour utilisation dans des dispositifs de filtration sous pression ; filtration stérile de solution. | |
120 μm |
Blanc | |
Non stérile | |
Hydrophile |