Learn More
Sartorius Filtres à membrane en acétate de cellulose
Associent des débits élevés et une grande stabilité thermique à des propriétés d’adsorption très faibles. Les filtres à membrane Sartorius en acétate de cellulose sont parfaitement adaptés aux dispositifs de filtration sous pression. Les filtres non stériles de porosités différentes et de diamètres différents sont conditionnés en vrac afin de réduire les coûts et de gagner de l’espace.
Marque: Sartorius 12342--25------N
160.74 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21931" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Associent des débits élevés et une grande stabilité thermique à des propriétés d’adsorption très faibles.Les filtres à membrane en acétate de cellulose Sartorius sont parfaitement adaptés aux dispositifs de filtration sous pression.Les filtres non stériles de porosités différentes et de diamètres différents sont conditionnés en vrac afin de réduire les coûts et de gagner de l’espace.
- Idéals pour le comptage de colonies, les tests de particules, la microscopie et les tests de stérilité
- Filtres à membrane CA de haute qualité à utiliser dans les dispositifs de filtration sous pression
- Disponibles en tailles de pores allant de 0,2 μm à 5,0 μm
- Les filtres de 0,2 μm sont la norme pour la filtration stérile des solutions aqueuses, telles que les milieux nutritifs, les tampons et les sérums
- Les filtres de 5 μm peuvent être utilisés comme préfiltres pour retenir les grosses particules, tout en permettant aux microorganismes de les traverser
- Filtres blancs non stériles sans grilles de diamètres variés (13 à 100 mm)
- Peuvent être stérilisés par autoclavage à 121°C ou 134°C ; irradiés aux rayons gamma à 25 kGy, à la chaleur sèche ou à l’oxyde d’éthylène
Les résultats des publications sur l’adsorption sont difficiles à corréler, car la plupart du temps différentes substances d’essai, conditions et méthodes de détection ont été utilisées et les membranes ont été testées sans être stérilisées auparavant.
Spécification
Autoclavables | |
Acétate de cellulose | |
Non stérile | |
Hydrophile | |
120 μm |
Blanc | |
5,0 μm | |
Pour utilisation dans des dispositifs de filtration sous pression ; filtration stérile de solution. | |
100 / boîte | |
25 mm |