Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de sarcosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.47€ - 84.82€
Identifiants chimiques
CAS 13515-93-0
Formule moléculaire C4H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 139.58
Numéro MDL MFCD00038876
Clé InChI HQZMRJBVCVYVQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sarcosine methyl ester hydrochloride, methyl 2-methylamino acetate hydrochloride, h-sar-ome.hcl, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride, unii-ypw7yyp04f, ypw7yyp04f, sarcosine methyl ester hcl, methyl n-methylaminoacetate hydrochloride, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride 1:1, sar-ome hcl
CID PubChem 83544
Nom IUPAC hydrogen methyl 2-(methylamino)acetate chloride
SMILES [H+].[Cl-].CNCC(=O)OC
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11372586
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08572.09
10 g
34.47€
10g
11382586
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08572.18
50 g
84.82€
50g
Description
Description
It can react with formic acid to get N-formyl-N-methyl-glycine methyl ester in the presence of HCO2Na at ambient temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il peut réagir avec de l’acide formique pour obtenir du N-formyl-N-méthyl-glycine méthyl ester en présence de HCO2Na à température ambiante.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Spécification
Identifiants chimiques
13515-93-0
139.58
HQZMRJBVCVYVQA-UHFFFAOYSA-N
83544
[H+].[Cl-].CNCC(=O)OC
C4H10ClNO2
MFCD00038876
sarcosine methyl ester hydrochloride, methyl 2-methylamino acetate hydrochloride, h-sar-ome.hcl, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride, unii-ypw7yyp04f, ypw7yyp04f, sarcosine methyl ester hcl, methyl n-methylaminoacetate hydrochloride, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride 1:1, sar-ome hcl
hydrogen methyl 2-(methylamino)acetate chloride
Spécification
Sarcosine methyl ester hydrochloride
∽105°C (decomposition)
MFCD00038876
Hygroscopic
Soluble in water.
[H+].[Cl-].CNCC(=O)OC
139.58
139.58
13515-93-0
C4H10ClNO2
3677128
sarcosine methyl ester hydrochloride, methyl 2-methylamino acetate hydrochloride, h-sar-ome.hcl, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride, unii-ypw7yyp04f, ypw7yyp04f, sarcosine methyl ester hcl, methyl n-methylaminoacetate hydrochloride, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride 1:1, sar-ome hcl
HQZMRJBVCVYVQA-UHFFFAOYSA-N
hydrogen methyl 2-(methylamino)acetate chloride
83544
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-853-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante