Learn More
Thermo Scientific Chemicals Substrat Substrat Saphir, 50,8 mm de diamètre x 0,332 mm d’épaisseur, EPI poli d’un côté, axe-C.
Marque: Thermo Scientific Chemicals 045018.KT
181.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Sapphire is used as an insulating substrate upon which to deposit silicon to make the integrated circuits, high-power radio-frequency (RF) applications such as those found in cellular telephones, public-safety band radios, and satellite communication systems, used in the semiconductor industry, blue light-emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Sapphire Substrate, HEMCOR Single Crystal | |
50.8 mm | |
50,8 mm de diamètre x 0,332 mm d’épaisseur |
EPI poli d’un côté | |
1 de chaque | |
0,332 mm |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y15D025 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | 045018.KT,045019.KT,045018.KU |
H06S010 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | 045018.KT,045019.KT,045018.KU |
G03Y023 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | 045018.KT,045019.KT,045018.KU |
P22E003 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | 045018.KT,045019.KT,045018.KU |
S07A033 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | 045018.KT,045019.KT,045018.KU |