Learn More
Thermo Scientific Chemicals Substrat Substrat Saphir, 50,8 mm de diamètre x 0,332 mm d’épaisseur, EPI poli d’un côté, axe-C.
181.91€ - 922.59€
Spécification
Type de produit | Sapphire Substrate, HEMCOR Single Crystal |
---|---|
Description | EPI poli d’un côté |
Diamètre (métrique) | 50.8 mm |
Dimensions de l’échantillon | 50,8 mm de diamètre x 0,332 mm d’épaisseur |
Épaisseur | 0,332 mm |
Code produit | Marque | Quantité | Dimensions de l’échantillon | Épaisseur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Dimensions de l’échantillon | Épaisseur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15423925
|
Thermo Scientific Chemicals
045018.KT |
1 de chaque | 50,8 mm de diamètre x 0,332 mm d’épaisseur | 0,332 mm |
181.91€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15433925
|
Thermo Scientific Chemicals
045018.KU |
5 de chaque | 50,8 mm de diamètre x 0,332 mm d’épaisseur | 0,332 mm |
922.59€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Sapphire is used as an insulating substrate upon which to deposit silicon to make the integrated circuits, high-power radio-frequency (RF) applications such as those found in cellular telephones, public-safety band radios, and satellite communication systems, used in the semiconductor industry, blue light-emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Sapphire Substrate, HEMCOR Single Crystal | |
50.8 mm | |
0,332 mm |
EPI poli d’un côté | |
50,8 mm de diamètre x 0,332 mm d’épaisseur |