Learn More
Thermo Scientific Chemicals Substrat saphir
Les substrats de saphir sont des composés purs exempts de pores
289.44€ - 975.00€
Spécification
Description | EPI poli des deux côtés |
---|---|
Diamètre (métrique) | 50.8 mm |
Épaisseur | 0,432 mm |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15483925
|
Thermo Scientific Chemicals
045021.KT |
Sapphire Substrate, HEMCOR Single Crystal |
289.44€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15493925
|
Thermo Scientific Chemicals
045021.KU |
Sapphire Substrate, EPI Polished Two Sides | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
- Épaisseur : 0,432 mm (0,017 po)
- Diamètre : 50,8 mm (2 po)
- Rotation de l’axe C.
- Crystal unique
- Couleur : Bleu
Spécification
EPI poli des deux côtés | |
50.8 mm | |
0,432 mm |