Learn More
Thermo Scientific Chemicals Substrat saphir
Code produit. 15493925
Click to view available options
Type de produit:
Substrat saphir, EPI poli sur les deux faces
Substrat saphir, monocristal HEMCOR
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 15493925
Marque: Thermo Scientific Chemicals 045021.KU
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les substrats de saphir sont des composés purs exempts de pores
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Épaisseur : 0,432 mm (0,017 po)
  • Diamètre : 50,8 mm (2 po)
  • Rotation de l’axe C.
  • Crystal unique
  • Couleur : Bleu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat saphir, EPI poli sur les deux faces
Description EPI poli des deux côtés
Diamètre (métrique) 50.8 mm
Quantité 5 Ea.
Dimensions de l’échantillon 50.8mm dia. x 0.432 mm thick
Épaisseur 0.432 mm