Learn More
Thermo Scientific Chemicals Substrat Saphir, 10 x 10 x 0,432mm, EPI poli sur deux côtés, axe-C
Marque: Thermo Scientific Chemicals 045017.KU
617.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Sapphire Substrate | |
EPI poli des deux côtés | |
5 de chaque | |
10 x 10 x 0,432 mm |