Learn More
Thermo Scientific Chemicals Substrat Saphir, 10 x 10 x 0,432mm, EPI poli sur deux côtés, axe-C
144.00€ - 611.00€
Spécification
Type de produit | Sapphire Substrate |
---|---|
Description | EPI poli des deux côtés |
Dimensions de l’échantillon | 10 x 10 x 0,432 mm |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15426675
|
Thermo Scientific Chemicals
045017.KU |
5 de chaque |
611.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15416675
|
Thermo Scientific Chemicals
045017.KT |
1 de chaque |
144.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Sapphire Substrate | |
EPI poli des deux côtés | |
10 x 10 x 0,432 mm |
RUO – Research Use Only