Learn More
Notrax Caillebotis en caoutchouc avec bords moulés Sanitop™
Les caillebotis en caoutchouc offrent une plateforme de travail confortable et sûre dans les zones humides avec sa surface ultra résistante aux glissements. Les larges trous et les ergots surélevés permettent aux liquides dans les zones humides ou aux débris dans les zones sèches de s’évacuer en laissant la surface nette.
82.00€ - 376.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | Caoutchouc naturel |
Type | Tapis industriel et commercial |
Largeur (métrique) | 91 cm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17782208
|
Notrax
562S0035BL |
152 cm |
82.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17792208
|
Notrax
562S0310BL |
297 cm |
189.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17702218
|
Notrax
562S0320BL |
594 cm |
376.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Offre un confort et une traction de base dans les zones humides avec de grands trous de drainage et des ergots surélevés pour l’aération et pour permettre aux liquides et aux débris de s’évacuer, laissant la surface nette
- Bords biseautés moulés sur les 4 côtés pour éviter tout glissement et permettre l’accès au chariot
- Les caillebotis en caoutchouc offrent une plateforme de travail confortable et sûre dans les zones humides grâce à sa surface ultra résistante aux glissements
- Les larges trous et les ergots surélevés permettent aux liquides dans les zones humides ou aux débris dans les zones sèches de s’évacuer en laissant la surface nette
- Le nettoyage au jet d’eau avec du détergent est recommandé pour une durée de vie prolongée
Spécification
Noir | |
Caoutchouc naturel | |
Tapis industriel et commercial | |
91 cm |