Learn More
Notrax Caillebotis en caoutchouc avec bords moulés Sanitop™
Click to view available options
Longueur (métrique):
152 cm
297 cm
594 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Offre un confort et une traction de base dans les zones humides avec de grands trous de drainage et des ergots surélevés pour l’aération et pour permettre aux liquides et aux débris de s’évacuer, laissant la surface nette
- Bords biseautés moulés sur les 4 côtés pour éviter tout glissement et permettre l’accès au chariot
- Les caillebotis en caoutchouc offrent une plateforme de travail confortable et sûre dans les zones humides grâce à sa surface ultra résistante aux glissements
- Les larges trous et les ergots surélevés permettent aux liquides dans les zones humides ou aux débris dans les zones sèches de s’évacuer en laissant la surface nette
- Le nettoyage au jet d’eau avec du détergent est recommandé pour une durée de vie prolongée
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Longueur (impériale) | 5 pi |
| Longueur (métrique) | 152 cm |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 91 cm |