Learn More
Cole-Parmer™ Couplage sanitaire avec cannelure en PVDF
Le couplage sanitaire avec cannelure en PVDF Cole-Parmer™ dispose d’une structure en forme d’entonnoir conique permettant un écoulement continu des fluides.
83.30€ - 86.90€
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme aux normes UPS classe VI et FDA relative au contact avec les denrées alimentaires |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Matériau | PVDF |
À utiliser avec (application) | Conforme à la norme FDA relative au contact avec les denrées alimentaires |
Méthode de stérilisation | Gamma |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12449650
|
Cole-Parmer™
31512-05 |
Pour tubulure de 1/2 po de D.I. |
86.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12439650
|
Cole-Parmer™
31512-04 |
Pour tubulure de 3/8 po de D.I. |
83.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Réduit l’espace mort et améliore le débit.
- Sa structure en forme d’entonnoir conique assure un écoulement continu des fluides.
- La surface intérieure lisse empêche l’accumulation des particules.
- Sa structure sans soudure empêche la contamination en éliminant les fuites et les zones de croissance bactérienne potentielle.
- Le matériau répond aux exigences USP classe VI et est conforme aux réglementations de la FDA pour les contacts alimentaires.
Spécification
Conforme aux normes UPS classe VI et FDA relative au contact avec les denrées alimentaires | |
PVDF | |
Gamma |
Non autoclavable | |
Conforme à la norme FDA relative au contact avec les denrées alimentaires | |
31/32 po |