Learn More
Cole-Parmer™ Couplage sanitaire avec cannelure en PVDF
Le couplage sanitaire avec cannelure en PVDF Cole-Parmer™ dispose d’une structure en forme d’entonnoir conique permettant un écoulement continu des fluides.
Marque: Cole-Parmer™ 31512-04
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Réduit l’espace mort et améliore le débit.
- Sa structure en forme d’entonnoir conique assure un écoulement continu des fluides.
- La surface intérieure lisse empêche l’accumulation des particules.
- Sa structure sans soudure empêche la contamination en éliminant les fuites et les zones de croissance bactérienne potentielle.
- Le matériau répond aux exigences USP classe VI et est conforme aux réglementations de la FDA pour les contacts alimentaires.
Spécification
Conforme aux normes UPS classe VI et FDA relative au contact avec les denrées alimentaires | |
PVDF | |
Conforme à la norme FDA relative au contact avec les denrées alimentaires | |
Gamma | |
1 11/16 pouces |
Non autoclavable | |
Tubulure de D.I. de 3/8 po, mini collier de serrage de 1/2 po | |
Pour tubulure de 3/8 po de D.I. | |
31/32 po |