Learn More
Sable, pur, de 40à100 mesh, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10692423
Sable, pur, de 40à100 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10692423
1 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibres
Code produit. 10692423
Marque: Thermo Scientific Acros 370940010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adjuvant de filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14808-60-7
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphousAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Point d’ébullition 2230.0°C
Nom chimique ou matériau Sand
Point de fusion 1610.0°C
Note relative au nom 40 to 100 Mesh
Couleur Beige à gris
Forme physique Crystals
Quantité 1 kg
Formule linéaire SiO2
Merck Index 13,8567
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Nom IUPAC silanedione
Poids de la formule 60.08
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464720 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/07/2024 Catalog Number370940250,370940010,370940050,370942500
Numéro de lotA0426754 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/04/2024 Catalog Number370940250,370940010,370940050,370942500
Numéro de lotA0460096 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2024 Catalog Number370940250,370940010,370940050,370942500
Numéro de lotA0455771 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number370940250,370940010,370940050,370942500
Numéro de lotA0450448 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number370940250,370940010,370940050,370942500
Nom du produit
Sable, pur, de 40à100 mesh, Thermo Scientific Chemicals >