Learn More
Sable, pur, de 40à100 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10267003 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibres
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Code produit. 10267003
Marque: Thermo Scientific Acros 370942500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adjuvant de filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14808-60-7
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Point d’ébullition 2230.0°C
Nom chimique ou matériau Sand
Point de fusion 1610.0°C
Note relative au nom 40 to 100 Mesh
Couleur Beige à gris
Forme physique Crystals
Quantité 250 g
Formule linéaire SiO2
Merck Index 13,8567
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Nom IUPAC dioxosilane
Poids de la formule 60.08
Qualité Pures