Learn More
Sable, extra pur, SLR, Ottawa, calibre 20-30, Fisher Chemical
70.55€ - 160.00€
Identifiants chimiques
CAS 14808-60-7
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10355482
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
S/0365/60
1 kg
70.55€
1kg
10020262
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
S/0365/63
3 kg
160.00€
3kg
Description
Description
Sable, extra pur, SLR, Ottawa, calibre 20-30
Spécification
Identifiants chimiques
14808-60-7
60.08
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
dioxosilane
O2Si
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CHEBI:30563
O=[Si]=O
Spécification
2230°C
14808-60-7
Solide
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane
24261
60.08g/mol
1610°C
Beige
O2Si
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
O=[Si]=O
60.08
CHEBI:30563
Récipient de poudre en plastique