Learn More
Sable, extra pur, SLR, Ottawa, calibre 20-30, Fisher Chemical
126.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
Description
Sable, extra pur, SLR, Ottawa, calibre 20-30
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Point d’ébullition | 2230°C |
Point de fusion | 1610°C |
Couleur | Beige |
Forme physique | Solide |
Quantité | 3 kg |
Poids de la formule | 60.08g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |