Learn More
Sable, pour analyse, maillage 40 à 100, Thermo Scientific Chemicals
34.00€ - 350.00€
Identifiants chimiques
CAS 14808-60-7
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10619014
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
393302500
250 g Flacon en plastique
34.00€
250g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10340494
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
393300010
1 kg Flacon en plastique
86.50€
1kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
13468538
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
393300050
5 kg Flacon en plastique
350.00€
5kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adjuvant de filtration
Spécification
Identifiants chimiques
14808-60-7
60.08
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
dioxosilane
O2Si
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CHEBI:30563
O=[Si]=O
Spécification
2230.0°C
1610.0°C
Beige à gris
O2Si
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Solubility in water: insoluble
O=[Si]=O
60.08
CHEBI:30563
Analytique
Sand
14808-60-7
Crystals
SiO2
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane
24261
60.08
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 238-878-4