Learn More
Sable, pour analyse, maillage 40 à 100, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adjuvant de filtration
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 2230.0°C |
Nom chimique ou matériau | Sand |
Point de fusion | 1610.0°C |
Couleur | Beige à gris |
Forme physique | Crystals |
Quantité | 5 kg |
Formule linéaire | SiO2 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
Poids de la formule | 60.08 |
Qualité | Analytique |