Learn More
Cole-Parmer™ Sachets d’échantillonnage de gaz en PVDF à double vanne Kynar™
Utilisez ces sacs en Kynar™ résistants à la corrosion pour répondre à tous les besoins de vos applications. Les sacs d’échantillonnage de gaz standard en PVDF Kynar™ possèdent de solides coutures pour une plus grande durabilité.
71.95€ - 118.00€
Spécification
Type de produit Sachet d’échantillonnage
Matériau PVDF
Plage de températures (métrique) 71°C
Épaisseur (impériale) 3 mil
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11715868
Afficher les documents Détails de la promotion
Cole-Parmer™
01410-50
0,3 L
75.04€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12510708
Afficher les documents
Cole-Parmer™
01410-52
3,8 L
78.80€
1 pièce
Expédition estimée: 27-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11750099
Afficher les documents
Cole-Parmer™
01410-51
1,6 L
71.95€
1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11750009
Afficher les documents
Cole-Parmer™
01410-55
37,7 L
118.00€
1 pièce
Expédition estimée: 27-06-2025
Description
Utilisez ces sachets en KynarTM résistants à la corrosion pour répondre à tous les besoins de vos applications.Les sachets d’échantillonnage de gaz standard en PVDF KynarTM possèdent de solides coutures pour une plus grande durabilité.
  • Les sachets cousus double largeur comportent des valves à cloison avec ouverture /fermeture pour un mélange pratique
  • Temp. max. : 160°F (71°C)
  • Scellés individuellement dans un sachet externe protégé des poussières qui bloque également les rayons du soleil
  • Couture à largeur unique
  • Disponibles en épaisseurs de 2 mil et 4 mil
Spécification
Spécification
Sachet d’échantillonnage
PVDF
71°C
3 mil
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Sachets d’échantillonnage de gaz en PVDF à double vanne Kynar™