Learn More
Cole-Parmer™ Sachets d’échantillonnage de gaz en PVDF à double vanne Kynar™
Utilisez ces sacs en Kynar™ résistants à la corrosion pour répondre à tous les besoins de vos applications. Les sacs d’échantillonnage de gaz standard en PVDF Kynar™ possèdent de solides coutures pour une plus grande durabilité.
Marque: Cole-Parmer™ 01410-55
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez ces sachets en KynarTM résistants à la corrosion pour répondre à tous les besoins de vos applications.Les sachets d’échantillonnage de gaz standard en PVDF KynarTM possèdent de solides coutures pour une plus grande durabilité.
- Les sachets cousus double largeur comportent des valves à cloison avec ouverture /fermeture pour un mélange pratique
- Temp. max. : 160°F (71°C)
- Scellés individuellement dans un sachet externe protégé des poussières qui bloque également les rayons du soleil
- Couture à largeur unique
- Disponibles en épaisseurs de 2 mil et 4 mil
Spécification
Sachet d’échantillonnage | |
PVDF | |
3 mil | |
609,6 mm |
37,7 L | |
71°C | |
609.6 x 609.6 mm | |
609,6 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Sachets d’échantillonnage de gaz en PVDF à double vanne Kynar™ > Dimensions (L x l) : 609,6 x 609,6 mm, double, marche / arrêt
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu