Learn More
Buerkle™ Sachet d’échantillonnage, SteriBag Cleanroom
Le sachet d’échantillonnage SteriBag Cleanroom avec double emballage peut être placé directement en salle blanche. Les 25 sachets pour échantillons sont placés dans un emballage secondaire double. Ils peuvent être retirés l’un après l’autre et sont donc parfaitement adaptés à une introduction en salle blanche.
325.00€ - 528.00€
Spécification
Type de produit | Sachet d’échantillonnage |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat alimentaire |
Couleur | Transparent |
Jetable | Oui |
À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16309551
![]() |
Buerkle™
5344-8010 |
800 ml |
528.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16319551
![]() |
Buerkle™
5344-8012 |
1650 ml |
325.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Idéal pour une introduction en salle blanche
- Stériles, avec conditionnement double
- Les 25 sachets pour échantillons sont placés dans un emballage secondaire double
- Sans RNase ni DNase et apyrogènes
- PE, transparent
- Étanche aux liquides, garantit le stockage et le transport sans contamination de milieux solides, semi-solides et liquides
- Avec zone d’écriture
Spécification
Sachet d’échantillonnage | |
Transparent | |
Denrées alimentaires | |
305 mm |
Certificat alimentaire | |
Oui | |
Polyéthylène |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Sachet d’échantillonnage, SteriBag Cleanroom