Learn More
Buerkle™ Sachet d’échantillonnage, SteriBag Cleanroom
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
800 ml
1650 ml
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
Description
- Idéal pour une introduction en salle blanche
- Stériles, avec conditionnement double
- Les 25 sachets pour échantillons sont placés dans un emballage secondaire double
- Sans RNase ni DNase et apyrogènes
- PE, transparent
- Étanche aux liquides, garantit le stockage et le transport sans contamination de milieux solides, semi-solides et liquides
- Avec zone d’écriture
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1650 ml |
| Certifications/Conformité | Certificat alimentaire |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
| Matériau | Polyéthylène |
| Nb par paquet | 250/Pk. |
| Dimensions (L x l) | 305 x 178 mm |
| Longueur (métrique) | 305 mm |
| Largeur (impériale) | 7,01 in |
| Afficher plus |