Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis assemblés de stockage d’échantillons
Stockez vos échantillons en toute confiance et en tout confort dans des kits de flacons à vis assemblés.
Marque: Thermo Scientific™ B7800-20A
Description
Stockez vos échantillons en toute confiance dans des kits de flacons à vis, assemblés et pratiques, de stockage d’échantillons Thermo Scientific™ National™.
- ?non-ascii?
- Flacons en verre transparent borosilicaté à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A) ou en verre ambré 51A (Type 1, Classe B) ?non-ascii?
- Bouchons de stockage pleins revêtus de PTFE ?non-ascii?
- L’utilisation de PTFE sur fond en film / mousse offre une bonne résistance chimique ?non-ascii?
- Non autoclavable ?non-ascii?
- Lot de 100 ?non-ascii?
Spécification
Blanc | |
Ambré | |
20 ml | |
Polypropylène |
Kit assemblé de flacons à vis, bouchons pleins | |
Verre | |
100 | |
Bouchon à vis |