Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis assemblés de stockage d’échantillons
Code produit. p-6165585
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11911583
Marque: Thermo Scientific™ B780020
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Stockez vos échantillons en toute confiance et en tout confort dans des kits de flacons à vis assemblés.
Stockez vos échantillons en toute confiance dans des kits de flacons à vis, assemblés et pratiques, de stockage d’échantillons Thermo Scientific™ National™.
    ?non-ascii?
  • Flacons en verre transparent borosilicaté à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A) ou en verre ambré 51A (Type 1, Classe B)
  • ?non-ascii?
  • Bouchons de stockage pleins revêtus de PTFE
  • ?non-ascii?
  • L’utilisation de PTFE sur fond en film / mousse offre une bonne résistance chimique
  • ?non-ascii?
  • Non autoclavable
  • ?non-ascii?
  • Lot de 100
  • ?non-ascii?
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Blanc
Description Kit assemblé de flacons à vis, bouchons pleins
Couleur Transparent
Matériau Verre
Volume (métrique) 20 ml
Nb par paquet 100
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon 24-400